Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into mouse IgG1 primary antibodies.
Marca:  Proteintech™ KFA021-200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17771519
  • 889.00€ / 200 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to mouse IgG1 primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your mouse IgG1 antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
Especificaciones
4 x 50 μl CoraLite™ 488 FlexLinker para IgG1 de ratón, 4 FlexQuencher de 100 μl para IgG1 de ratón, 4 FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
IgG1
200 reacción de 0,5 μl
500 nM/520 nM
Ratón