Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 550 into Rabbit IgG antibodies.
90.00€ - 889.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C |
---|---|
Excitación/emisión | 554 nM/570 nM |
Labeling Target | IgG |
Especie | Rabbit |
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17771509
|
Proteintech™
KFA002-10 |
FlexLinker de 10 μl CoraLite™ 550 para IgG de conejo, FlexQuencher de 20 μl para IgG de conejo, FlexBuffer de 100 μl, Manual, Imán de protocolo |
90.00€
10 reacciones |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17791509
|
Proteintech™
KFA002-50 |
FlexLinker de 50 μl CoraLite™ 550 para IgG de conejo, FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo |
419.00€
50 reacciones |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17781509
|
Proteintech™
KFA002-200 |
4 FlexLinker de 50 μl CoraLite™ 550 para IgG de conejo, 4 FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, 4 FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo |
889.00€
200 reacciones |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 550 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
- One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
- Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C | |
554 nM/570 nM | |
IgG | |
Rabbit |