Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 650 into mouse IgG1 primary antibodies.
Marca:  Proteintech™ KFA023-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17721529
  • 90.00€ / 10 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 650 in any buffer condition to mouse IgG1 primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your mouse IgG1 antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
Especificaciones
FlexLinker de 10 μl CoraLite™ Plus 650 para IgG1 de ratón, FlexQuencher de 20 μl para IgG1 de ratón, FlexBuffer de 100 μl, Manual, Imán de protocolo
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
IgG1
10 reacciones de 0,5 μg
654 nM/674 nM
Ratón