Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 650 into Rabbit IgG antibodies.
Marca:  Proteintech™ KFA003-200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17711519
  • 889.00€ / 200 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 650 para IgG de conejo es un nuevo kit de etiquetado de anticuerpos que utiliza un vinculador de afinidad para conjugar CoraLite™ Plus 650 en cualquier condición de tampón con anticuerpos primarios IgG de conejo de cualquier proveedor.
  • Una reacción de etiquetado requiere solo 0,5 μg de anticuerpo, independientemente de la concentración de anticuerpos
  • Etiquete el anticuerpo IgG de conejo en < 10 minutos sin necesidad de ningún equipo adicional
Especificaciones
Especificaciones
4 FlexLinker de 50 μl CoraLite™ Plus 650 para IgG de conejo, 4 FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, 4 FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
IgG
200 reacciones de 0,5 μg
654 nM/674 nM