Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 750 Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble CoraLite Plus 750 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 750 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
90.00€ - 889.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18078065
|
Proteintech
KFA107-50 |
50 Tests |
419.00€
50 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18009855
|
Proteintech
KFA107-200 |
100 Tests |
889.00€
200 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18067265
|
Proteintech
KFA107-10 |
10 Tests |
90.00€
10 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 750 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.