Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 750 into mouse IgG1 primary antibodies.
90.00€ - 889.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz |
---|---|
Excitación/emisión | 755 nM/780 nM |
Labeling Target | IgG1 |
Especie | Ratón |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17751529
|
Proteintech™
KFA024-10 |
10 reacciones de 0,5 μg |
90.00€
10 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17771529
|
Proteintech™
KFA024-50 |
50 reacciones de 0,5 μg |
419.00€
50 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17761529
|
Proteintech™
KFA024-200 |
200 reacciones de 0,5 μg |
889.00€
200 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 750 in any buffer condition to mouse IgG1 primary antibodies from any supplier.
- One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
- Label your mouse IgG1 antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz | |
755 nM/780 nM | |
IgG1 | |
Ratón |