Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 750 into Rabbit IgG antibodies.
Marca: Proteintech™ KFA004-200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 750 para IgG de conejo es un nuevo kit de etiquetado de anticuerpos que utiliza un vinculador de afinidad para conjugar CoraLite™ Plus 750 en cualquier condición de tampón con anticuerpos primarios IgG de conejo de cualquier proveedor.
- Una reacción de etiquetado requiere solo 0,5 μg de anticuerpo, independientemente de la concentración de anticuerpos
- Etiquete el anticuerpo IgG de conejo en < 10 minutos sin necesidad de ningún equipo adicional
Especificaciones
4 FlexLinker de 50 μl CoraLite™ Plus 750 para IgG de conejo, 4 FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, 4 FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo | |
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz | |
IgG |
200 reacciones de 0,5 μg | |
755 nM/780 nM | |
Rabbit |