Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 750 into Rabbit IgG antibodies.
Marca:  Proteintech™ KFA004-50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17751519
  • 419.00€ / 50 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 750 para IgG de conejo es un nuevo kit de etiquetado de anticuerpos que utiliza un vinculador de afinidad para conjugar CoraLite™ Plus 750 en cualquier condición de tampón con anticuerpos primarios IgG de conejo de cualquier proveedor.
  • Una reacción de etiquetado requiere solo 0,5 μg de anticuerpo, independientemente de la concentración de anticuerpos
  • Etiquete el anticuerpo IgG de conejo en < 10 minutos sin necesidad de ningún equipo adicional
Especificaciones
Especificaciones
FlexLinker de 50 μl CoraLite™ Plus 750 para IgG de conejo, FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
IgG
50 reacciones de 0,5 μg
755 nM/780 nM