Learn More
Proteintech FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate FITC Plus in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
90.00€ - 889.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18085155
|
Proteintech
KFA109-10 |
10 Tests |
90.00€
10 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18030596
|
Proteintech
KFA109-200 |
100 Tests |
889.00€
200 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18007295
|
Proteintech
KFA109-50 |
50 Tests |
419.00€
50 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate FITC Plus in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.