Learn More
Digi-Sense™ Sondas de termopar de alambre aislado flexible
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas. Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Marca: Digi-Sense™ 08516-74
Descripción
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas.Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa. Las sondas aisladas de fibra de vidrio y cerámica tienen uniones expuestas; utilícelas para aplicaciones de altas temperaturas. Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para soluciones acuosas (las sondas de unión expuesta de tipo J se oxidan cuando se exponen a la humedad).- Cada sonda viene con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul, y tipo E-morado.
- Sondas de cable con aislamiento de fibra cerámica para mediciones de altas temperaturas.
- Las sondas de uso general están diseñadas para su uso con líquidos, gases y semisólidos.
- Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
Especificaciones
ANSI | |
De -150 °C a +482 °C | |
para instalación donde el espacio es limitado | |
1,27 cm |
Temperature Meters | |
Sonda de termopar | |
Sonda de conector de tubo tipo K SS de 6,35 mm (1/4 pulgadas) NPT(M) miniconector |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron