Learn More
Digi-Sense™ Sondas de termopar de alambre aislado flexible
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas. Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Marca: Digi-Sense™ 08514-66
Descripción
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas.Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa. Las sondas aisladas de fibra de vidrio y cerámica tienen uniones expuestas; utilícelas para aplicaciones de altas temperaturas. Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para soluciones acuosas (las sondas de unión expuesta de tipo J se oxidan cuando se exponen a la humedad).- Cada sonda viene con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul, y tipo E-morado.
- Sondas de cable con aislamiento de fibra cerámica para mediciones de altas temperaturas.
- Las sondas de uso general están diseñadas para su uso con líquidos, gases y semisólidos.
- Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
Especificaciones
ANSI | |
De -150 °C a +649 °C | |
Lugares de difícil acceso o aplicaciones a temperaturas más bajas | |
12,06 cm |
Temperature Meters | |
Sonda de termopar | |
Sonda de superficie tipo K Comp de 114,3 cm (4,5 pulgadas). Miniconector Exp de 1,52 m (5 pies) de fibra de vidrio/cable SS |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron