Learn More
Sartorius Soporte flexible de muestras para balanzas Sartorius Cubis™
Para usar con balanzas Cubis. Q-Grip es un soporte flexible y adaptable para frascos, tubos de ensayo, recipientes de reacción o filtros (hasta 120 mm) para todas las semimicrobalanzas y balanzas analíticas Cubis.
Marca:  Sartorius YFH01MS
285.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11777624
  • 296.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Incluye:
  • Placa
  • Soportes para filtros (2)
  • Soportes para matraces (2)
  • Soporte para bandejas
  • Tornillo y tuerca de sujeción
Sustituye a la bandeja de pesaje original y solo está pensada para básculas CUBIS con una legibilidad entre 0,1 y 0,01 mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contenedores y filtros para semimicrobalanzas Cubis
Soporte para matraces de pesaje
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Soporte flexible de muestras para balanzas Sartorius Cubis™ > Cubis, Q-grip