Learn More
De Buyer™ Espátula flexible
Código de producto. 11932625
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11932625
Marca: De Buyer™ 4891.24N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja, extienda y rasque ingredientes con la espátula flexible De Buyer™. La espátula puede soportar temperaturas de hasta 100 °.
  • Termoplastificadas
  • Hasta 100 grados máximo
  • Asa de plástico
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula flexible
Temperatura máx. (métrico) de 100 °C
Material Caucho
Longitud (métrico) 240 mm