Learn More
De Buyer™ Espátula flexible
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Termoplastificadas
- Hasta 100 grados máximo
- Asa de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Espátula flexible |
| Temperatura máx. (métrico) | de 100 °C |
| Material | Caucho |
| Longitud (métrico) | 340 mm |