Learn More
De Buyer™ Espátula flexible
Recoja, extienda y rasque ingredientes con la espátula flexible De Buyer™. La espátula puede soportar temperaturas de hasta 100 °.
13.36€ - 34.98€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Espátula flexible |
Temperatura máx. (métrico) | de 100 °C |
Material | Caucho |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11932625
|
De Buyer™
4891.24N |
240 mm |
13.36€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11942625
|
De Buyer™
4891.34N |
340 mm |
34.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11952625
|
De Buyer™
4891.42N |
420 mm |
34.98€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Termoplastificadas
- Hasta 100 grados máximo
- Mango de plástico
Especificaciones
1 unidad | |
Espátula flexible | |
de 100 °C | |
Caucho |