Learn More
Ansell Guantes de protección contra líquidos/químicos con revestimiento de nitrilo Flexitril™ L27
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Los guantes combinan flexibilidad, destreza y resistencia mecánica
- El revestimiento es resistente a productos químicos, aceites, grasas, gasolina, petróleo, alcohol, álcali y sales
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Color | Verde |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 3121B |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Material de revestimiento | Algodón interbloqueo |
| Revestimiento | Revestido |
| Resistente a | Productos químicos, aceite, grasa, gasolina, petróleo, alcoholes, álcalis y sales |
| Serie | L27 |
| Mostrar más |