Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos FlipStrip™ con tapa
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rojo, verde, amarillo o azul
Rosa fluorescente
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
Descripción
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. La gradilla está fabricada con plástico 100 % reciclado.
- Tiene capacidad para tiras de 0,2 ml y tubos de 1,5 ml en un lado y tubos de 0,5 ml en otro.
- Diseño reducido y estable con una rejilla alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Disponible en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Flipstrip Rack |
| Color | Rojo |
| Admite | Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL) |
| Material | Recycled Plastic |
| Apilables | Sí |
| N.º por caja | 12 Racks |