Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos FlipStrip™ con tapa
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rojo, verde, amarillo o azul
Rosa fluorescente
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
Descripción
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. La gradilla está fabricada con plástico 100 % reciclado.
- Sujeta las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml en un lado, y los tubos de 0,5 ml en el otro
- Diseño de perfil bajo y estable con una rejilla alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla FlipStrip |
| Descripción | Gradilla FlipStrip |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo, verde, amarillo o azul |
| Admite | Tubos (0,5 ml), Tubos (1,5 ml), Tubos (2 ml) |
| Material | Plástico reciclado |
| Apilables | Sí |
| N.º por caja | 12 gradillas |