Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos FlipStrip™ con tapa
Código de producto. p-4520859 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rojo, verde, amarillo o azul
Rosa fluorescente
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
Código de producto. 10358711
Marca: Thermo Scientific™ 8608
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. Fabricada con plástico 100 % reciclado.
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. La gradilla está fabricada con plástico 100 % reciclado.
  • Sujeta las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml en un lado, y los tubos de 0,5 ml en el otro
  • Diseño de perfil bajo y estable con una rejilla alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
  • Disponibles en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla FlipStrip
Descripción Gradilla FlipStrip
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Rojo, verde, amarillo o azul
Admite Tubos (0,5 ml), Tubos (1,5 ml), Tubos (2 ml)
Material Plástico reciclado
Apilables Sí
N.º por caja 12 gradillas