Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallitas con soporte de suelo
Este dispensador de acero tubular en color azul se utiliza como unidad de libre colocación y es perfecto para áreas de alimentación concurridas. Producto compatible con un amplio surtido de rollos de toallas secamanos. Tamaño 96 cm (L) x 51,50 cm (An) x 55 cm (Alt).
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 6154
50.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Unidad portátil de libre colocación
- Dispensador de acero tubular azul para paños en bobinas
- Ideal para su uso en áreas de alimentación concurridas donde se necesita un estricto nivel de higiene;
- Producto compatible con las siguientes toallas secamanos:Kimberly-Clark Professional™ (códigos 38664 y 38666)KIMTECH (códigos 7623 y 7643) WypAll™
Especificaciones
Dispensador de toallitas con soporte de suelo | |
96 x 51,50 x 55 cm | |
96 cm | |
51,5 cm | |
55 cm | |
Acero | |
1 | |
Para mantener la higiene | |
1 unidad |
Azul | |
37.8 in. | |
20.3 in. | |
21.7 in. | |
Wipes | |
Independiente | |
Side Loading | |
Dispensador de acero tubular |