Learn More
Florisil™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Florisil™ |
CAS | 1343-88-0 |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | MgO3Si |
Clave InChI | ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N |
Peso molecular (g/mol) | 100.39 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.39 |
Solubilidad | Solubilidad en agua: insoluble. |