Learn More
Florisil, malla de 60 a 100, para cromatografía de columna, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de columnas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Florisil™ |
Nombre de nota | 60-100 mesh, for column chromatography |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo fino |
Cantidad | 250 g |
Fieser | 01,393; 09,223 |
Índice Merck | 10, 5509 |
Envase | Frasco de vidrio |
Tamaño de partículas | Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.39 |