Learn More
Florisil, malla de 60 a 100, para cromatografía de columna, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512904
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Florisil, MgO3Si, número CAS-1343-88-0, 1 kg, blanco, 01,393; 09,223, 100.39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, malla 60-100, para cromatografía de columna, frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1343-88-0
Fórmula molecular MgO3Si
Peso molecular (g/mol) 100.39
Número MDL MFCD00078249
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florisil™
Nombre de nota 60-100 mesh, for column chromatography
Color Blanco
Forma física Polvo fino
Cantidad 5 kg
Fieser 01,393; 09,223
Índice Merck 10, 5509
Envase Tambor de plástico
Tamaño de partículas Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9%
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.39