Learn More
Molecular Probes™ Flow Cytometry Size Calibration Kit (nonfluorescent microspheres)
Kit de calibración de tamaño de citometría de flujo (microesferas no fluorescentes)
Marca: Molecular Probes™ F13838
420.02 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
Nuestro kit de calibración de tamaño de citometría de flujo tiene estándares de calibración de tamaño de partículas no fluorescentes que ofrecen una manera sencilla y precisa de determinar el tamaño de las células por citometría de flujo. El kit contiene seis suspensiones de microesferas de poliestireno altamente uniformes con los siguientes diámetros: 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 6,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm. Todas las suspensiones de microesferas se suministran en prácticos viales cuentagotas.Consulte información sobre todos los gránulos de referencia de tamaño y calibración de citometría de flujo.
Especificaciones
Contiene seis viales de microesferas de poliestireno altamente uniformes: microesferas de 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 6,0 μm, 10 μm y 15 μm de diámetro. |
|
1, 2, 4, 6, 10, 15 | |
Citómetro de flujo | |
1 kit | |
Citometría de flujo |
dispersión | |
no fluorescente | |
Suspensión | |
Temperatura ambiente | |
Kit de calibración de tamaño para citometría de flujo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.