Learn More
Hellma Flow-Through Cell, 3-in-1, 177-QS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
110 μL
550 μL
Trayectoria óptica:
10 x 1 mm
10 x 5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- Integrated screw connections for FEP tubing
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 550 μL |
| Material | Suprasil Quartz |
| Anchura (métrico) interior | 5 mm |
| Incluye | Two Screw Connections, FEB Tubing |
| Cantidad | 1/Pk |
| Trayectoria óptica | 10 x 5 mm |
| Wavelength Range | 200 - 2500 mm |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Anchura (métrico) | 12.5 mm |