Learn More
WTW™ Recipiente de flujo para WTW™ TetraCon™ 325
Los recipientes de flujo para las celdas de medición de conductividad WTW están perfectamente diseñados para realizar mediciones sin la interferencia del dióxido de carbono a través del aire o para examinar la conductividad de las soluciones en circuitos cerrados. La sobrepresión en el sistema no debe superar los 0,5 bar.
Marca: WTW™ 203730
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
13 mL | |
Recipiente de flujo | |
Para la medición de agua ultrapura |
Transparente | |
Célula de conductividad CellOx™ 325 o TetraCon™ 325 | |
PVC |