missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FLT1 (VEGFR1) Recombinant Human Protein

FLT1 (VEGFR1) is a receptor tyrosine kinase which plays a critical role in angiogenesis.

2065.00€ - 13250.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002010
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 92.6kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15488483
Ver documentos
Invitrogen™
PR6731B
100 μg
2065.00€
100 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10087082
Ver documentos
Invitrogen™
PR6731A
1 mg
13250.00€
1 miligramo
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Active angiogenesis has been found to play important role in many pathological and physiological processes, such as tumor progression, diabetic retinopathy, rheumatoid arthritis and wound healing.

Especificaciones

Especificaciones

NP_002010
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
VEGF Receptors
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
92.6kDa
RUO - research use only
FLT1 (VEGFR1), VEGFR1, FLT
Human
GST Tag
Frozen
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado