Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flucloxacilina, sal sódica, 98 %
Código de producto. 15575196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15575196
Marca: Thermo Scientific Chemicals 456470010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1847-24-1
Fórmula molecular C19H16ClFN3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 475.85
Número MDL MFCD01682108
Clave InChI OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
PubChem CID 101643208
ChEBI CHEBI:31615
SMILES [Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flucloxacillin, sodium salt
Tipo Flucloxacillin Sodium Salt
Punto de fusión 176.0°C to 178.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 4.5% max.
Rotación específica +158° to +168° (20°C, 589nm) (c=1, water) On dry substance
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C
Punto de ebullición de 677,0 °C
Nombre IUPAC sodium (2S,5R,6R)-6-[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-amido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.86
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flucloxacillin, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.