Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluconazol, 98 % Código de producto.: 15365008
compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Fluconazol, 98 %
Código de producto. 15365008
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15365008
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455480010
Solicitar formato a granel o personalizado
Fluconazol, 98 %, n.° de CAS 86386-73-4, es un triazol sintético con actividad antifúngica contra algunas especies de Candida.También presenta actividad inhibidora contra enzimas del citocromo P-450 y es una demetilasa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El fluconazol, 98 %, es un compuesto de triazol que muestra actividad antifúngica principalmente contra las especies de Candida, Coccidioides y Cryptococcus
•Se ha demostrado que inhibe la α-desmetilación del esterol fúngico C-14 del citocromo P-450, lo que resulta en la acumulación de esteroles fúngicos 14 α-metilos, la pérdida de esteroles fúngicos normales y la actividad fungiestática asociada
•También inhibe al miembro 9 de la subfamilia c de la familia 2 del citocromo P450 (CYP2C9)
•La desmetilación de células de mamíferos es mucho menos susceptible a la inhibición de fluconazol
Aplicaciones
• El fluconazol tiene actividad fungiestática contra muchas cepas fúngicas, como Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis y Cryptococcus neoformans.
•El fluconazol interfiere con la síntesis de ergosterol fúngico y reduce el gen de la metalotioneína
•En experimentos biológicos, este compuesto se ha utilizado para evaluar la concentración inhibidora mínima en ensayos micóticos (MIC)
• También se ha utilizado como control positivo en ensayos antifúngicos de plantas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86386-73-4
Fórmula molecular C13H12F2N6O
Peso molecular (g/mol) 306.27
Clave InChI RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
PubChem CID 3365
ChEBI CHEBI:46081
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluconazole
Punto de fusión 137.0°C to 141.0°C
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 3 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c, solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461891 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number455480010,455480250,455480050
Número de loteA0439782 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2023 Catalog Number455480010,455480250,455480050
Número de loteA0393761 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number455480010,455480250,455480050
Número de loteA0416128 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2021 Catalog Number455480010,455480250,455480050
Número de loteA0395023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/05/2020 Catalog Number455480010,455480250,455480050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fluconazol, 98 % >