Learn More
Fluconazole, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18742664
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Triazole antifungal agent
Triazole antifungal agent. Effective against Candida strains in vitro and in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Fórmula molecular C13H12F2N6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
Clave InChI RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 306.277
PubChem CID 3365
ChEBI CHEBI:46081
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27
Porcentaje de pureza >98%