Learn More
Thermo Scientific™ Medio fluido de tioglicolato con indicador (medio de dextrosa)
Reduzca el tiempo de preparación mientras aísla organismos aerobios, anaerobios y microaerófilos con este medio líquido con formatos disponibles que cumplen las directrices internacionales del sector.
Marca:  Thermo Scientific™ R112641
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17799438
  • 233.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cultive y aísle organismos aerobios, anaerobios y microaerófilos con el medio fluido de tioglicolato con indicador (medio de dextrosa) Thermo Scientific™.
  • Para pruebas de esterilidad según USP (Farmacopea de Estados Unidos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Referencia industrial: AOAC, BAM, COMPF, USP.
Estados Unidos
Medios
SB
Fluid Thioglycollate Medium
10/paq.