Learn More
Flumazenil, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18064952
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Benzodiazepine antagonist
Benzodiazepine antagonist, non-selective for α1, α2, α3 or α5-containing GABAA receptors. Centrally active upon systemic administration in vivo. Also inhibits repressor element-1 silencing transcription factor (REST) by targeting degradation.
CAS 78755-81-4
Fórmula molecular C15H14FN3O3
Peso molecular (g/mol) 303.293
Clave InChI OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
PubChem CID 3373
ChEBI CHEBI:5103
Nombre IUPAC ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumazenil
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.29
Porcentaje de pureza >99%