Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flumetasona
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flumethasone |
| CAS | 2135-17-3 |
| Punto de fusión | >238.0°C |
| Fórmula molecular | C22H28F2O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Clave InChI | WXURHACBFYSXBI-GQKYHHCASA-N |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,3aS,3bS,5S,9aS,9bR,10S,11aS)-5,9b-difluoro-1,10-dihidroxi-1-(2-hidroxiacetil)-2,9a,11a-trimetil-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 410.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.46 |