Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™
Kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™
Marca: Molecular Probes™ F10472
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ se ha formulado para proporcionar un ensayo de calcio fluorescente y homogéneo que cumple lo siguiente:1. Se carga fácilmente en las células
2. Logra una gran ventana de ensayo y
3. Suprime la fluorescencia de fondo generada desde el indicador de calcio en medios completos con poca o ninguna repercusión sobre la fluorescencia celular específica
Esta fórmula avanzada permite que el ensayo se ejecute en un simple formato de «solo adición» en presencia de medios con suero. Fluo-4 Direct™ es la tercera incorporación a la familia de reactivos de detección de calcio Fluo-4. Tanto Fluo-4 AM como Fluo-4 NW requieren la extracción del medio antes la detección del ensayo, pero Fluo-4 NW añade comodidad mediante la inclusión del reactivo PowerLoad™ para facilitar la carga de la célula. El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ es similar a Fluo-4 NW en que ambos están formulados con PowerLoad™ para facilitar la carga de células, pero es único porque puede utilizarse en presencia de los medios de cultivo completos y suprime con eficacia la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
Especificaciones
Verde | |
Fluorescente | |
Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido, Lector HTS, Lector de microplacas, Generador de imágenes de fluorescencia | |
A base de colorantes fluorescentes | |
Polvo | |
Molecular Probes™ | |
Temperatura ambiente |
|
|
Ensayo de calcio | |
Kit de ensayo de calcio | |
Visible | |
Productos químicos | |
100 ml | |
Núcleo, orgánulos, citoplasma |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.