Learn More
Fluopiram, Fluka™
Código de producto. 16272912 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. 16272912
Marca: Honeywell-Fluka R163350MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluopyram
Envase Frasco de vidrio
CAS 658066-35-4
Punto de fusión 119°C
Punto de ebullición Decomposes below the boiling point.
Sinónimo N-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 396.71
Cantidad 50 mg
Grado Estándar analítico