Learn More
Ácido fluoreno-9-acético, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11493048
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
6284-80-6
C15H12O2
224.259
MFCD00013262
WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
94852
Ácido 2-(9H-fluoren-9-il)acético
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
6284-80-6
C15H12O2
224.259
MFCD00013262
WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
94852
Ácido 2-(9H-fluoren-9-il)acético
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
It was used in preparation of pyrokinin class of insect neuropeptides. It was also used in preparation of N-(9-fluoreneacetyl)-L-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó en la preparación de la clase de pirocinina de neuropéptidos de insectos. También se utilizó en la preparación de N-(9-fluoroneacetil)-L-leucina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Fluorene-9-acetic acid
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza ≥99.5%