Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceína
Código de producto. 11936941
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2321-07-5
Fórmula molecular C20H12O5
Peso molecular (g/mol) 332.31
Número MDL MFCD00005050
Clave InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein
Punto de fusión 314.0°C to 316.0°C
Beilstein 19, V,6, 456
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.3
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2