Learn More
Invitrogen™ Fluoresceína-5-maleimida
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Tipo de producto | Maleimida |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Tiol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Maleimida |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto