Learn More
Agilent BioTek Placa de prueba de fluorescencia para los lectores multimodo Synergy Neo2/H1/2/HTX, FLx800 y Cytation
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lectores multimodo Synergy™ Neo2/H1/2/HTX, FLx800 y Cytation
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Certificado de calibración, unidad flash con manual de usuario y protocolos de prueba, ventilador de polvo e hisopos de limpieza
- Diseñada para sustituir las pruebas de líquidos fluorescentes para comprobar el rendimiento del instrumento
- Placa de prueba sólida
- Inmune a los errores de pipeteo y problemas de evaporación
- Tamaño cómodo y funcionalidad de varios parámetros
- Comprueba la linealidad de la intensidad de fluorescencia: verde (485 nm de excitación, 528 nm de emisión), azul (360 nm de excitación, 460 nm de emisión), planicidad del portador, polarización de fluorescencia y fluorescencia resuelta en el tiempo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de prueba de fluorescencia |
| Para utilizar con (equipo) | Lectores multimodo Synergy™ Neo2/H1/2/HTX, FLx800 y Cytation |
| Excitación/emisión | EX 485 nm, EM 528 nm |
| Para utilizar con (aplicación) | Fluorescencia |