missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Fluorescent Particle Array (Carboxyl, Odd # peaks) Kit

Used to develop assays for allergy testing, autoimmune diseases, cardiac markers, cytokine detection, endocrine markers, infectious disease markers, isotyping, genotyping, kinase and phosphorylated protein activity, metabolic markers, and tissue typing

Marca:  Novus Biologicals™ NBP3-18591

Código de producto. 18629874

  • 847.00€ / 1 set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Store at 4°C. Do not freeze.
Deionized water
5 x 1 mL
Flow Cytometry
0.02% Sodium Azide
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ Fluorescent Particle Array (Carboxyl, Odd # peaks) Kit > 5 x 1 mL

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado