Learn More
Molecular Probes™ Kits de etiquetado de proteínas fluorescente
Forme conjugados colorante-proteína estables en todo el espectro con cualquier de nuestros 16 kits de etiquetado de proteínas disponibles para su uso en diversas aplicaciones de microscopía de fluorescencia, incluidos la citometría de flujo, IHC/IF/ICC, FISH y análisis de gran contenido.
602.00€ - 892.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de etiquetado de proteínas |
---|---|
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Reactividad química | Amina |
Solubilidad | DMSO (dimetilsulfóxido) |
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10154902
|
Molecular Probes™
A10170 |
Alexa Fluor 350 |
602.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10701154
|
Molecular Probes™
A10235 |
Alexa Fluor 488 |
880.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10402312
|
Molecular Probes™
A10236 |
Alexa Fluor 532 |
868.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10634813
|
Molecular Probes™
A10237 |
Alexa Fluor 546 |
864.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10267442
|
Molecular Probes™
A20174 |
Alexa Fluor 555 |
870.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10318352
|
Molecular Probes™
A10238 |
Alexa Fluor 568 |
862.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10053322
|
Molecular Probes™
A10239 |
Alexa Fluor 594 |
868.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10720964
|
Molecular Probes™
A20170 |
Alexa Fluor 633 |
830.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10544823
|
Molecular Probes™
A20173 |
Alexa Fluor 647 |
868.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10297392
|
Molecular Probes™
A20171 |
Alexa Fluor 660 |
858.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10207402
|
Molecular Probes™
A20172 |
Alexa Fluor 680 |
888.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10287432
|
Molecular Probes™
F10240 |
FITC (fluoresceína) |
876.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10297052
|
Molecular Probes™
O10241 |
Oregon Green 488 |
892.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10402162
|
Molecular Probes™
P30012 |
Pacific Blue |
876.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10799613
|
Molecular Probes™
T10244 |
Texas Red |
878.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10656733
|
Molecular Probes™
D20655 |
Biotin (DSB-X) |
834.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Listos para su uso en solo 90 minutos, nuestros kits de etiquetado de proteínas incluyen columna de centrifugación preempaquetada de fácil uso para una rápida retirada del colorante y una recuperación habitual superior al 85 %. Cada kit contiene suficiente reactivo para 3–5 reacciones de conjugación de proteínas. Nuestros kits proporcionan mejores resultados debido a una menor fluorescencia de fondo, menos uniones no específicas y flujos de trabajo más sencillos para la conjugación de proteínas con 16 fluoróforos distintos.
• Etiquete con fluorescencia 1 mg de proteínas por reacción (tres reacciones por kit)
• Etiquete 0,5–3 mg por reacción con el kit de etiquetado de proteínas DSB-X Biotin (cinco reacciones por kit)
• Proteínas etiquetadas listas para su uso en 90 minutos. (∼15 minutos de manipulación)
• Purifique proteínas con rapidez eliminado el colorante no unido rápidamente utilizando las columnas de centrifugación preempaquetadas con una recuperación del >85 %
• Incluye instrucciones detalladas para la determinación del grado de etiquetado (DOL)
Cada kit de etiquetado de proteínas contiene todo lo necesario para realizar de 3-5 reacciones de etiquetado independientes y purificar los conjugados resultantes. El colorante reactivo tiene una fracción de éster succinimidilo (SE) o éster tetrafluorofenil (TFP) que reacciona eficazmente con las aminas primarias de las proteínas para formar conjugados de colorante–proteína estables. Cada vial de colorante reactivo suministrado en el kit es suficiente para etiquetar 1 mg de diversas proteínas purificadas, incluidos factores de crecimiento, citocinas, nanocuerpos, enzimas, moléculas de adhesión celular y anticuerpos.
El etiquetado directo de fluoróforos permite el uso de diversos anticuerpos primarios del mismo isotipo (derivados de la misma especie) en el mismo experimento. Las proteínas de estabilización, como BSA, deben eliminarse de la muestra antes del etiquetado.
Distintos kits de etiquetado de proteínas
• Azul fluorescente Alexa Fluor 350—excitación y emisión máximas de 346/442 nm
• Verde fluorescente Alexa Fluor 488—excitación y emisión máximas de 494/519 nm; excitado con una línea de láser de argón de 488 nm y se detecta con filtros estándar FITC/Cy2
• Amarillo fluorescente Alexa Fluor 532—excitación y emisión máximas de 530/554 nm; excitado con una línea láser de Nd:YAG de 532 nm y se detecta con filtros estándar de rodamina 6G
• Naranja fluorescente Alexa Fluor 546—excitación y emisión máximas de 554/570 nm; excitado con una línea láser de He-Ne de 543 nm y se detecta con filtros estándar TRITC/Cy3
• Naranja fluorescente Alexa Fluor 555—excitación y emisión máximas de 555/565 nm; excitado con una línea láser de He-Ne de 543 nm y se detecta con filtros estándar TRITC/Cy3
• Naranja rojo fluorescente Alexa Fluor 568—excitación y emisión máximas de 577/603 nm; excitado con una línea láser de Kr de 568 nm y se detecta con filtros estándar de rodamina rojo/Cy3.5
• Rojo fluorescente Alexa Fluor 594—excitación y emisión máximas de 590/617 nm; excitado con una línea láser de Kr o He-Ne de 594 nm y se detecta con filtros estándar Texas rojo
• Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 633—excitación y emisión máximas de 632/647 nm
• Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 647—excitación y emisión máximas de 650/668 nm; excitado con una línea de láser de Kr o He-Ne de 633 o 635 nm y se detecta con filtros estándar APC/Cy5.
• Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 660—excitación y emisión máximas de 663/690 nm
• Fluorescente cercano al infrarrojo Alexa Fluor 680—excitación y emisión máxima de 680/700 nm
• Verde fluorescente Fluorescein-EX—excitación y emisión máxima de 494/518 nm
• Verde Oregon 488—excitación y emisión máxima de 496/524 nm
• Pacific Blue—colorante violeta excitable mediante luz con una excitación y emisión máxima de 410/455 nm
• Texas Red-X—excitación y emisión máxima de 595/615 nm
• DSB-X Biotin—Los conjugados se pueden unir de forma reversible a proteínas de unión de proteína, como estreptavidina o avidina. La concentración (mg/ml) de la preparación de anticuerpo etiquetado con DSB-X Biotin se puede determinar midiendo la absorbancia de la muestra dializada a 280 nm y dividiendo este valor entre 1,3 o 1,4 cuando se mida en una solución en una cubeta con una trayectoria de 1 cm. DSB-X Biotin no se absorbe de manera significativa a 280 nm.
Para etiquetar cantidades más pequeñas de anticuerpos (∼100 μg), recomendamos nuestros kits de etiquetados de anticuerpos. Consulte el manual del usuario del kit de etiquetado de proteínas para obtener más información sobre protocolos, pesos moleculares y el grado de etiquetado de cada colorante.
Specifications
Kit de etiquetado de proteínas | |
Temperatura ambiente | |
Amina | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.