Learn More
Fluoruro, solución estándar de cromatografía de intercambio iónico, F- 1000μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Código de producto.: 11383647
Fluoruro, solución estándar de cromatografía de intercambio iónico, F- 1000μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11383647
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11383647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035550.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Fluoride, Ion chromatography standard solution, Specpure™, F∣- 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-49-4, 7732-18-5
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nombre IUPAC sodio; fluoruro
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoride
Cantidad 100 mL
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Solubilidad Immiscible with water
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fluoruro sódico:0,22%; agua:99,78%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1538739 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
Número de lote1538295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
Número de lote1538294 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
Número de lote1521582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
Número de lote1535381 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro, solución estándar de cromatografía de intercambio iónico, F- 1000μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >