Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde
Código de producto. 11888383 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,03 μm
0,04 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,14 μm
0,20 μm
0,25 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,83 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
2,2 μm
3,0 μm
5,0 μm
10,0 μm
Cantidad:
10 mL
15 ml
60 mL
90 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
11888383 2,0 μm 10 mL 10 ml
11543353 1,0 μm 10 mL 10 ml
11878383 1,0 μm 60 mL 60 ml
11898383 2,0 μm 60 mL 60 ml
11808393 2,2 μm 10 mL 10 ml
11818393 2,2 μm 60 mL 60 ml
11828393 3,0 μm 10 mL 10 ml
11838393 3,0 μm 60 mL 60 ml
11523363 5,0 μm 10 mL 10 ml
11858393 5,0 μm 60 mL 60 ml
11868393 0,10 μm 15 ml 15 ml
11898393 10,0 μm 60 mL 60 ml
11878393 0,10 μm 90 mL 90 ml
11818403 0,14 μm 90 mL 1 PCS
10628755 0,20 μm 15 ml 15 ml
11838403 0,20 μm 90 mL 90 ml
10516975 0,03 μm 15 ml 15 ml
11868403 0,25 μm 15 ml 15 ml
11878403 0,25 μm 90 mL 90 ml
11858403 0,03 μm 90 mL 1 PCS
11888403 0,30 μm 15 ml 15 ml
11898403 0,30 μm 90 mL 90 ml
11808413 0,04 μm 15 ml 15 ml
11828413 0,40 μm 15 ml 15 ml
11838413 0,40 μm 90 mL 90 ml
11533323 0,04 μm 90 mL 90 ml
11868413 0,05 μm 15 ml 15 ml
11888413 0,50 μm 15 ml 15 ml
13415406 0,50 μm 15 ml 15 ml
11898413 0,50 μm 90 mL 90 ml
11878413 0,05 μm 90 mL 90 ml
11808423 0,60 μm 15 ml 1 PCS
11818423 0,60 μm 90 mL 90 ml
11828423 0,70 μm 15 ml 15 ml
11838423 0,70 μm 90 mL 90 ml
11848423 0,08 μm 15 ml 15 ml
11854792 0,08 μm 90 mL 90 ml
11814862 0,09 μm 15 ml 15 ml
11824862 0,09 μm 90 mL 90 ml
11834862 0,90 μm 15 ml 15 ml
11844862 0,90 μm 90 mL 90 ml
11874792 0,83 μm 90 mL 90 ml
11888393 10,0 μm 10 mL 10 ml
43 options
Código de producto. 11888383
Marca: Thermo Scientific™ G0200
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos con partículas acuosas de color verde fluorescente.
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color verde, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores brillantes y distintivos cuando se iluminan con luz de longitudes de onda más cortas que la longitud de onda de emisión, lo que mejora el contraste y la visibilidad en relación con los materiales del fondo. Estas partículas de polímeros con tinción interna emplean el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante por toda la matriz de polímero para emitir colores fluorescentes brillantes, minimizar el blanqueamiento fotográfico y evitar la lixiviación de colorante a medios acuosos.
Características:
  • Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
  • Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
  • Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
  • También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar en función del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Concentración 1 % de sólidos
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Contenido Microesferas de poliestireno tintadas en agua
Color Verde
Material Poliestireno
Tipo de producto Partícula fluorescente
Tipo de colorante Verde fluorescente Firefli™ (468/508 nm)
Incluye Folleto de instrucciones del paquete
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 10 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad <5%
Diámetro medio (métrico) 2,0 μm
Diámetro nominal (métrico) 2,0 μm
Diámetro (métrico) 2,0 μm