Learn More
Ácido fluorosilícico, 35 %, técnico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10519000
500 mL, Botella de plástico HDPE
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Botella de plástico HDPE
Especificaciones
CAS 16961-83-4
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular F6H2Si
Número MDL 36289
Sinónimo hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
Clave InChI OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC hexafluorosilicio(2-);hidro
Peso molecular (g/mol) 144.091
PubChem CID 21863527
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.09g/mol
Envase Botella de plástico HDPE
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorosilicic acid, 35%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Fluorosilicic acid
Título del producto
Ácido fluorosilícico, 35 %, técnico, Fisher Chemical™ >