Learn More
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ FL Microplate Fluorometer and Luminometer
Thermo Scientific Fluoroskan FL es un fluorímetro y luminómetro robusto y compacto de microplacas que ofrece simplicidad y fiabilidad para incrementar la eficacia de los flujos de trabajo.
Marca: Thermo Scientific™ 5200220
20263.89 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25043" para aplicar la oferta.
Descripción
Con un rendimiento óptico excelente, el fluorímetro y luminómetro de microplacas Fluoroskan FL es idóneo para los ensayos de fluorimetría y luminometría de ciencias de la vida. El fluorímetro y luminómetro Fluoroskan FL ofrece formatos de placa versátiles, velocidades rápidas de lectura de placas y hasta tres dispensadores.
• Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
• Velocidad rápida de lectura esencial para aplicaciones cinéticas
• Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
• Software Thermo Scientific SkanIt potente y fácil de usar
Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
El uso de una óptica de iluminación directa sin fibra, que admite las lecturas superior e inferior, permite una gran sensibilidad, un amplio rango dinámico y resultados exactos y precisos para placas de 6 a 384 pocillos.
Velocidad rápida de lectura esencial para aplicaciones cinéticas
El luminómetro y fluorímetro de microplacas Fluoroskan FL tiene la capacidad de leer una placa de 96 pocillos en solo 18 segundos, esencial para aplicaciones cinéticas. La medición GFP fluorométrica y la medición luminométrica de luciferasa del mismo pocillo se realizan con rapidez gracias a la versatilidad de la programación de ensayos.
Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
El luminómetro y fluorímetro de microplacas Fluoroskan FL puede equiparse con hasta tres dispensadores de reactivos* para utilizarlos durante los ensayos cinéticos rápidos, tales como los ensayos de flujo de Ca2+. Los dispensadores integrados admiten la dispensación y la lectura simultáneas, lo que permite supervisar mediciones cinéticas rápidas desde el inicio mismo de la reacción. Las funciones de volumen muerto muy bajo y de reflujo permiten la conservación de los reactivos.
*El técnico de mantenimiento debe realizar la actualización para incluir el tercer dispensador
Software SkanIt potente y fácil de utilizar
Con la configuración del flujo de trabajo visual, el software Skanlt es rápido y fácil de aprender. Ofrece análisis de datos sin esfuerzo (con una completa selección de cálculos incorporados, que incluyen sustracción de blanco, creación de curvas estándar, clasificación, control de calidad y análisis cinético) y funciones de exportación. Cada usuario puede instalar el software SkanIt en su propio ordenador para configurar ensayos y analizar datos.
Incluye:
Software de PC SkanIt y los siguientes pares de filtros (excitación/emisión): 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm. Hay una amplia selección de filtros adicionales disponibles previa solicitud.
Aplicaciones:
Ensayos de flujo de Ca2+, proliferación celular, citotoxicidad, adherencia celular, cuantificación de ácidos nucleicos, ensayos de genes indicadores, ensayos de hibridación, ensayos de canales de iones, ensayos de transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET) y ensayos de transferencia de energía de resonancia de la bioluminiscencia (BRET), inmunoensayos, actividad enzimática, cuantificación de bacterias, fagocitosis y ensayos con oligonucleótidos
Especificaciones
Robot | |
420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in) | |
Software para PC (software Thermo Scientific SkanIt) | |
18 s para placa de 96 pocillos | |
Placas de 6 a 384 pocillos | |
Parte superior e inferior | |
Orbital | |
Filtros | |
Temperatura ambiente |
Tubo fotomultiplicador (PMT) | |
Ambiente +3 °C a 45 °C | |
Lámpara halógena de cuarzo | |
Intensidad de fluorescencia, luminiscencia | |
Fluoroskan™ | |
Hasta aproximadamente 5000 unidades de fluorescencia relativa (RFU) | |
Software SkanIt | |
200 VA máx. |