Learn More
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ Microplate Fluorometer
Thermo Scientific Fluoroskan es un fluorímetro robusto y compacto de microplacas que ofrece simplicidad y fiabilidad para incrementar la eficacia de los flujos de trabajo.
Marca: Thermo Scientific™ 5200110
Descripción
Con un excelente rendimiento óptico, el fluorímetro de microplacas Fluoroskan es ideal para aplicaciones de investigación de ciencias de la vida, como estudios fluorimétricos de proteínas y enzimas, estudios de interacción molecular, cuantificación de ácidos nucleicos, y ensayos inmunológicos, celulares, de genes indicadores y de cinasa fluorimétrica.
• Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
• Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
• Software Thermo Scientific SkanIt potente y fácil de usar
Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
El uso de una óptica de iluminación directa sin fibra, que admite las lecturas superior e inferior, permite una gran sensibilidad, un amplio rango dinámico y resultados exactos y precisos para placas de 6 a 384 pocillos.
Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
El fluorímetro de microplacas Fluoroskan puede equiparse con hasta tres dispensadores de reactivos* para su uso durante los ensayos cinéticos rápidos, tales como los ensayos de flujo Ca2+. Los dispensadores integrados admiten la dispensación y la lectura simultáneas, lo que permite supervisar mediciones cinéticas rápidas desde el inicio mismo de la reacción. El volumen muerto muy bajo y el reflujo permiten la conservación de los reactivos.
* El técnico de mantenimiento debe realizar la actualización para incluir el tercer dispensador
Software SkanIt potente y fácil de utilizar
Con la configuración del flujo de trabajo visual, el software Skanlt es rápido y fácil de aprender. Ofrece el análisis fácil de los datos (con una completa selección de cálculos incorporados, que incluyen sustracción de blanco, creación de curvas estándar, clasificación, control de calidad y análisis cinético) y funciones de exportación. Cada usuario puede instalar el software SkanIt en su propio ordenador para configurar ensayos y analizar datos.
Incluye:
software para PC SkanIt y los siguientes pares de filtros (excitación/emisión): 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm. Hay una amplia selección de filtros adicionales disponibles previa solicitud.
Aplicaciones
: ensayos de flujo Ca2+, proliferación celular, citotoxicidad, adherencia celular, cuantificación de ácidos nucleicos, ensayos de genes indicadores, ensayos de hibridación, canal de iones, ensayos FRET, inmunoensayos, actividad enzimática, cuantificación de bacterias, fagocitosis y ensayos con oligonucleótidos
Especificaciones
Robot | |
420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in) | |
Software para PC (software Thermo Scientific SkanIt) | |
18 s para placa de 96 pocillos | |
Placas de 6 a 384 pocillos | |
Parte superior e inferior | |
Orbital | |
Filtros | |
200 VA máx. | |
100/240 V |
Tubo fotomultiplicador (PMT) | |
Ambiente +3 °C a 45 °C | |
Lámpara halógena de cuarzo | |
Intensidad de la fluorescencia | |
Fluoroskan™ | |
Hasta aproximadamente 5000 unidades de fluorescencia relativa (RFU) | |
Software SkanIt | |
50/60 Hz | |
Temperatura ambiente |