Learn More
Ácido fluosilícico, solución acuosa al 25 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
35.35€ - 131.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fluosilicic acid |
---|---|
Color | Incolora |
CAS | 16961-83-4, 7732-18-5 |
Densidad | 1.2700g/mL |
Envase | Frasco de plástico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10637021
|
Thermo Scientific Acros
410715000 |
500g | Frasco de plástico |
35.35€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13478548
|
Thermo Scientific Acros
410710025 |
2,5 kg | Frasco de plástico |
131.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Fluosilicic acid | |
16961-83-4, 7732-18-5 | |
Frasco de plástico | |
F6H2Si | |
Líquido | |
hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure | |
[H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F | |
144.091 | |
144.09 |
Incolora | |
1.2700g/mL | |
1,27 | |
H2SiF6 | |
MFCD00036289 | |
OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P | |
hexafluorosilicio(2-);hidro | |
21863527 | |
19 to 20.6% (total fluorine) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 241-034-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VV8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.