Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Código de producto. 10338652
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,02 μm
0,04 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
2,0 μm
Color:
Amarillo-Verde
Amarillo-verde, Naranja, Rojo, Rojo oscuro
Azul
Carmesí
Infrarrojo
Naranja
Rojo
Rojo Nilo
Rojo oscuro
Rojo-naranja
Excitación/emisión:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
505/515 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Cantidad:
1 mL
10 mL
1 ml (cada uno)
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Código de producto. 10338652
Marca: Invitrogen™ F8795
Consiga la fluorescencia más brillante gracias a las microesferas FluoSphere modificadas con carboxilos, disponibles en diferentes colores y tamaños de partículas.
Utilice nuestra amplia selección de microesferas modificadas con carboxilatos FluoSpheres para realizar fácilmente citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS, inmunoensayo, así como otras aplicaciones de laboratorio. Los gránulos FluoSphere se pueden utilizar en adsorción pasiva o activa, acoplamiento covalente de proteínas, ácidos nucleicos y biomoléculas para aplicaciones de captura de partículas. Las microesferas FluoSphere están cargadas de colorantes fluorescentes exclusivos, lo que las convierte en las microesferas más brillantes disponibles.
Visualice la fluorescencia más brillante para aplicaciones de laboratorio, como microscopía de fluorescencia, citometría de flujo, HTS, HCS y rastreo celular, gracias a nuestras microesferas FluoSphere modificadas con carboxilatos, fabricadas con microesferas de poliestireno y cargadas con diferentes colorantes patentados. Gracias al uso de métodos de coloración especializados, permite que todas las moléculas de colorante fluorescente estén contenidas dentro de cada microesfera de poliestireno, en lugar de en la superficie. Este entorno de protección dentro del gránulo protege el tinte de efectos medioambientales perjudiciales, como la decoloración fotográfica. Nuestras microesferas modificadas con carboxilato están recubiertas con un polímero hidrofílico que contiene múltiples ácidos carboxílicos para la fijación covalente de los ligandos. Existen diversos tamaños de partículas disponibles para diferentes usos y experimentos de investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Color Amarillo-Verde
Para utilizar con (aplicación) Microscopía de fluorescencia
Material Poliestireno
Tipo de producto Microesfera modificada con carboxilatos
Excitación/emisión 505/515 nm
Línea de productos FLUOSPHERES
Cantidad 1 mL
Modificación de la superficie Carboxilato
Diámetro (métrico) 0,04 μm