Learn More
Butilacetilaminopropionato de etilo, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15910152
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 52304-36-6
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico
Densidad 0.998 g/cm3
Para utilizar con (aplicación) ACARICIDAS E INSECTICIDAS
Forma física Líquido