Learn More
Fluvoxamine maleate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18004162
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
5-HT reuptake inhibitor
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 1.6 nmol/l.
CAS 61718-82-9
Fórmula molecular C19H25F3N2O6
Peso molecular (g/mol) 434.41
Número MDL MFCD00269809,MFCD00269809
Clave InChI LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Sinónimo (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
PubChem CID 119090957
Nombre IUPAC ácido (2Z)-but-2-enedioico; (E)-(2-aminoetoxi)({5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno})amina
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.COCCCC\C(=N/OCCN)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine maleate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.41
Porcentaje de pureza >99%